Fontos dokumentumok
A2661
Acetylcholine chloride
suitable for cell culture
Szinonimák:
ACh
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
~99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
146-150 °C (lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM3(1131)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2