Merck
1367561
USP
Linezolid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU-100766, U-100766
Méret kiválasztása
200 MG
142 000,00 Ft
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 MG
142 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H20FN3O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
linezolid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Linezolid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Linezolid Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Linezolid is an oxazolidinine antimicrobial. It inhibits bacterial mRNA translation and a weak, reversible, nonselective inhibitor of monoamine oxidase.
Linezolid is an oxazolidinone antimicrobial. It binds to a site on the bacterial 23S ribosomal RNA of the 50S subunit and prevents the formation of a functional 70S initiation complex, thus inhibiting bacterial mRNA translation. Linezolid is also a weak, reversible, nonselective inhibitor of monoamine oxidase.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Bone
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)