Fontos dokumentumok
1362103
USP
Levofloxacin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Levofloxacin hemihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levofloxacin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O.C[C@H]1COc2c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(O)=O.C[C@H]5COc6c(N7CCN(C)CC7)c(F)cc8C(=O)C(=CN5c68)C(O)=O
InChI
1S/2C18H20FN3O4.H2O/c2*1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21;/h2*7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25);1H2/t2*10-;/m00./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SUIQUYDRLGGZOL-RCWTXCDDSA-N
Alkalmazás
- Levofloxacin Tablets
- Levofloxacin Oral Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3