Fontos dokumentumok
SMB00387
Prothionamide
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
Prothionamide, 2-propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-propylisonicotinylthioamide, 2-propylthioisonicotinamide, 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylisonicotinylthioamide
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow
antibiotikus hatásspektrum
mycobacteria
Hatásmechanizmus
enzyme | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(C1=CC(CCC)=NC=C1)=S
InChI
1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRDIULHPQTYCLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)