Fontos dokumentumok
SML1581
Moxifloxacin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
12-8039, Avalox, BAY12-8039, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -119 to -139°, c = 0.5 in water
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(O)=O
InChI
1S/C21H24FN3O4.ClH/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H/t11-,16+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDIIJJHBXUESQI-DFIJPDEKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2