Fontos dokumentumok
SML1290
Sigma-Aldrich
PA-824
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(6S)- 6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (6S)-2-Nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H12F3N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
359.26
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -40 to -48°, c = 1 in methanol
szín
white to brown
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLHZLMOSPGACSZ-NSHDSACASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PA-824 is a pro-drug that has an effect on both replicating and non-replicating Mycobacterium tuberculosis. It is activated by deazaflavin (cofactor F420)-dependent nitroreducase.
PA-824 is an anti-tuberculosis drug that exhibits multiple mechanism of action, including both cell wall inhibition and respiratory poisoning.
PA-824 is an anti-tuberculosis drug.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
The mechanism of action of PA-824: novel insights from transcriptional profiling.
Manjunatha U, et al.
Communicative & Integrative Biology, 2(3), 215-218 (2009)