Fontos dokumentumok
SML3836
Delamanid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(2R)-2,3-Dihydro-2-methyl-6-nitro-2-{4-[4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenoxy]methyl]-imidazo[2,1-b]oxazole, (R)-2-Methyl-6-nitro-2-{4-[4-(4-trifluoromethoxyphenoxy)piperidin-1-yl]phenoxymethyl}-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]oxazole, Deltyba, OPC 67683, OPC-67683, OPC67683
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D -8 to -12°, c = 0.5 in chloroform-d
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)OC2CCN(CC2)c3ccc(cc3)OC[C@@]4(Oc5[n](cc(n5)[N+](=O)[O-])C4)C
InChI
1S/C25H25F3N4O6/c1-24(15-31-14-22(32(33)34)29-23(31)38-24)16-35-18-4-2-17(3-5-18)30-12-10-20(11-13-30)36-19-6-8-21(9-7-19)37-25(26,27)28/h2-9,14,20H,10-13,15-16H2,1H3/t24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDAOLTSRNUSPPH-XMMPIXPASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)