28266
Levofloxacin
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Szinonimák:
Levofloxacin Anhydrous, (−)-Ofloxacin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
form
powder or crystals
szín
light yellow-white to yellow-white
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
SMILES string
OC(C(C1=O)=CN2C(C1=CC(F)=C3N4CCN(C)CC4)=C3OC[C@@H]2C)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N
Géninformáció
human ... KCNH1(3756)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.