Fontos dokumentumok
C8895
Clofazimine
≥98% (TLC), powder, antileprosy drug
Szinonimák:
N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Clofazimine,
form
powder
Minőségi szint
antibiotikus hatásspektrum
mycobacteria
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
kezdeményező
Novartis
SMILES string
CC(C)\N=C1/C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3/b30-24+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDQPAMHFFCXSNU-BGABXYSRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- for antimicrobial preparation
- to study its accumulation on macrophages to form crystal-like drug inclusions (CLDIs)
- to model drug-induced hepatic granulomatous inflammation
- to study the in vivo cargo storage capacity of macrophages
Tulajdonságok és előnyök
Tárolás és stabilitás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3