Fontos dokumentumok
1286504
USP
Fructose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
D-(−)-Fructose, D-Levulose, Fruit sugar
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fructose
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Általános leírás
Fructose, dried under vacuum at 70° for 4 h.
Alkalmazás
- Fructose Injection
- High Fructose Corn Syrup
- Fructose and Sodium Chloride Injection
- Lactulose Concentrate
- D-Chiro-Inositol
- Compressible Sugar
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)