Merck
G7134
L-(−)-Galactose
≥99% (HPLC)
Méret kiválasztása
25 MG
46 100,00 Ft
46 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
Beilstein:
1724622
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DHVFOXMCSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
G6404G0750G0625
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, cell based assay: suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 180 g/L at 20 °C (68 °F )
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
Biokémiai/fiziológiai hatások
L-Galactose was shown to be a key intermediate in the molecular pathway of converting D-glucose to oxalic acid in Pistia stratiotes. [1]
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Minoru Tomizawa et al.
Oncology letters, 14(1), 899-902 (2017-07-12)
Tissues surrounding hepatocellular carcinomas (HCCs) lack glucose. Hepatocyte selection medium (HSM) is deficient in glucose and is supplemented with galactose. HCC cells were cultured in HSM to investigate the stem cell markers α-fetoprotein (AFP) and cluster of differentiation 44 (CD44).
Jolene M Garber et al.
Communications biology, 3(1), 2-2 (2020-01-12)
Although the gastrointestinal pathogen Campylobacter jejuni was considered asaccharolytic, >50% of sequenced isolates possess an operon for L-fucose utilization. In C. jejuni NCTC11168, this pathway confers L-fucose chemotaxis and competitive colonization advantages in the piglet diarrhea model, but the catabolic
S E Keates et al.
Phytochemistry, 53(4), 433-440 (2000-03-24)
Axenic Pistia stratiotes L. plants were pulse-chase labeled with [14C]oxalic acid, L[1-14C]ascorbic acid, L-6-14C]ascorbic acid, D-[1-14C]erythorbic acid, L-[1-14C]galactose, or [1-14C]glycolate. Specific radioactivities of L-ascorbic acid (AsA), free oxalic acid (OxA) and calcium oxalate (CaOx) in labeled plants were compared. Samples
K Saeki et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 205(2), 288-296 (2015-05-16)
Metastases are associated with a poor prognosis for canine mammary gland tumours (CMGTs). Metastatic and non-metastatic clones were isolated previously from a single malignant CMGT cell line. The difference in metastatic potential between the two cell lines was hypothesised to
Júlio César Câmara Rosa et al.
Microbial cell factories, 12, 59-59 (2013-06-27)
L-ascorbic acid (L-AA) is naturally synthesized in plants from D-glucose by 10 steps pathway. The pathway branch to synthesize L-galactose, the key intermediate for L-ascorbic acid biosynthesis, has been recently elucidated. Budding yeast produces an 5-carbon ascorbic acid analogue Dehydro-D-arabinono