Fontos dokumentumok
1356676
USP
Anhydrous lactose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Lactose, (+)-Lactose, 4-O-Β-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lactose
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Lactulose Concentrate
- Lactulose Solution
- Galactose
- Compressible Sugar
- Sugar Spheres
- Confectioner′s Sugar
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2