Merck
293237
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol
spectrophotometric grade, ≥99%
Szinonimák:
1,2-Ethanediol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.07
Beilstein:
505945
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352137
eCl@ss:
39020501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
spectrophotometric grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
15.3 %
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
szennyeződések
<0.050% water
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 210 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300 nm Amax: 0.01
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethylene glycol solvent is featured in:
  • Tandem affinity purification-mass spectrometry (TAP-MS) characterization of protein complexes
  • Measurement of total protein content using a ninhydrin-based quantification method
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - open cup
Dokumentumtár megtekintése
Boris N Khlebtsov et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(24), 8994-9002 (2012-03-13)
We describe a novel strategy for the fabrication of plasmonic nanopowders (dried gold nanoparticles) by using wet chemical nanoparticle synthesis, PEG-SH functionalization, and a standard freeze-drying technique. Our strategy is illustrated by successful fabrication of different plasmonic nanopowders, including gold
Study of polyol synthesis reaction parameters controlling high yield of silver nanocubes.
Panfilova EV, et al.
Colloid Journal, 74(1), 99-109 (2012)
Synthesis and characterization of yttrium iron garnet nanoparticles.
Vaqueiro P, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 126(2), 161-168 (1996)
Lennart Treuel et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(14), 3093-3099 (2010-09-04)
Interactions between differently functionalised silver and gold nanoparticles (NPs) as well as polystyrene nanoparticles with bovine serum albumin (BSA) are studied using circular dichroism (CD) spectroscopy. It is found that the addition of NPs to the protein solution destroys part
Anomalously increased effective thermal conductivities of ethylene glycol-based nanofluids containing copper nanoparticles.
Eastman JA, et al.
Applied Physics Letters, 78(6), 718-720 (2001)