Merck
1.09621
Supelco
Ethylene glycol
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Szinonimák:
Ethylene glycol, Glycol, 1,2-Ethanediol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
203-473-3
NACRES:
NA.05
Teszt:
≥99.5% (GC)
bp:
197.6 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.053 hPa ( 20 °C)
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Minőségi szint
gőznyomás
0.053 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
robbanási határérték
3.2-15.3 % (v/v)
szennyeződések
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.431-1.433
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 111 °C
sűrűség
1.11 g/cm3 at 20 °C
kation nyomok
Fe: ≤0.00005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Alkalmazás
Ethylene Glycol is used as a solvent :
  • in diode laser-based detection of single molecules in solutions.
  • and reducing agent in the synthesis of gold nanoparticle.
Additionally, ethylene glycol is also used an important precursor to polyester fibers and resins.
Kapcsolódás
Discover EMSURE - to be more than sure!
Egyéb megjegyzések
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - open cup
Dokumentumtár megtekintése
Diode laser based detection of single molecules in solutions
M S et al.
Chemical Physics Letters, 254, 223-228 (1996)
Room Temperature Surfactant-Free Synthesis of Gold Nanoparticles in Alkaline Ethylene Glycol
Ditte R R, et al.
Advanced Chemistry, 5, 900-911 (2023)
Cikkek
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.