102466-M
Ethylene glycol
reagent grade, ≥99%
Szinonimák:
1,2-Ethanediol
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
15.3 %
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 102466
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
231.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
111 °C - closed cup