Merck
102466
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
1,2-Ethanediol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
62.07
Beilstein:
505945
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352137
eCl@ss:
39020501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.08 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
752 °F
robbanási határérték
15.3 %
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
oldhatóság
water: miscible
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethylene glycol (EG) is a polyol having a wide range of industrial applications. Its preparation from cellulose has been reported. It can also be produced from fossil fuels (petroleum, natural gas and coal) and biomass-derived resources.
Alkalmazás
Ethylene glycol can be used as a reagent in cyclocondensation reactions with aldehydes and ketones to form 1,3-dioxolanes.
It has been used:
  • As a carrier fluid during the fabrication of shear thickening fluid (composed of nanosized silica particles).
  • To compose previtrification and vitrification solutions for the cryopreservation of mouse embryos.
Egyéb megjegyzések
The article number 102466-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 102466-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
239.0 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
115 °C - open cup
Ethylene glycol: properties, synthesis, and applications.
Yue H, et al.
Chemical Society Reviews, 41(11), 4218-4244 (2012)
Mouse embryo cryopreservation utilizing a novel high-capacity vitrification spatula.
Tsang WH and Chow KL.
Biotechniques, 46, 550-552 (2009)
Siloxanes as temporary tethers in [2+2] photocycloadditions
Crimmins MT and Guise LE
Tetrahedron Letters, 35(11), 1657-1660 (1994)
Study on magnetorheological shear thickening fluid.
Zhang X, et al.
Smart Materials and Structures, 17(1), 015051-015051 (2008)
Sulfonated charcoal, a mild and efficient reagent for the preparation of cyclic acetals, dithioacetals and benzodioxepines
Patney HK
Tetrahedron Letters, 32(3), 413-416 (1991)
Related Content
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.