Fontos dokumentumok
D3630
Diphenhydramine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylamine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
kezdeményező
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Alkalmazás
as a reference compound to study the long duration of action of antihistamine bilastine in vivo
to detect its embryotoxicity by embryonic stem cell test (EST) using cardiomyocyte differentiation and osteoblasts differentiation
as an antihistamine in experimental studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Diphenhydramine hydrochloride (DPH) is an antihistaminic agent that relieves symptoms of hypersensitive reactions. It exhibits antimuscarinic and marked sedative effects. DPH is also used to prevent nausea, vomiting and vertigo of various causes. In addition, it acts as a potential therapeutic for insomnia.
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3