Merck
1133933
USP
Cinnamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
trans-Cinnamic acid, (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.16
Beilstein:
1905952
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cinnamic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
133 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Cinnamic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)