Fontos dokumentumok
8.18710
Sigma-Aldrich
Urea
for synthesis
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyl diamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamine, Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.06
Beilstein:
635724
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
EC index szám:
200-315-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
hatékonyság
8471 mg/kg LD50, oral (Rat)
8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
720‑760 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
Analízis megjegyzés
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 132 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1