Merck
1381709
USP
Menthol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(−)-Menthol, (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H20O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.27
Beilstein:
1902293
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
menthol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Általános leírás
Menthol is an alcohol extracted from various mint oils or prepared synthetically. It exists in two forms: levorotatory (l-menthol), which can be found in natural or synthetic sources, and racemic (dl-menthol).
Alkalmazás
Menthol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Menthol Lozenges
  • Tetracaine and Menthol Ointment
  • Benzocaine and Menthol Topical Aerosol®
  • Anethole
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Jogi információk
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Menthol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(5) (2022)
Titeyut Wongsanao et al.
Pharmaceutical biology, 59(1), 854-859 (2021-07-02)
Psidium guajava L. (Myrtaceae) leaf contains a wide variety of bioactive compounds that contribute valuable effects on human well-being. This study investigates the influence of guava leaf extract-menthol toner on thermoregulation, including perspiration, skin temperature, and recovery heart rate. This
Tetracaine and Menthol Ointment?
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 4294-4294 (2013)
Benzocaine and Menthol Topical Aerosol
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 518-518 (2016)
Menthol Lozenges
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(2), 2782-2782 (2013)