Merck
513954
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamic-d7 acid
98 atom % D
Szinonimák:
3-Phenyl-d5-2-propenoic acid-2,3-d2
About This Item
Lineáris képlet:
C6D5CD=CDCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C([2H])=C(/[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBYWAXJHAXSJNI-UJMUNGNDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Noelia Cambeiro-Pérez et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2701-2701 (2018-12-14)
There are strong evidences that probiotics influence the immune status of the host, in a strain-specific manner, acting in the gastrointestinal tract. On the hypothesis that certain extracellular proteins and peptides from gut bacteria may mediate part of this immunomodulation