Fontos dokumentumok
1706698
USP
Urea
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
urea
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
132-135 °C (lit.)
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Urea C 13
- Urea Compounded Irrigation
- Fluorouracil Cream
- Allantoin
- Fluorouracil
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)