Merck
1123135
USP
Chlorpheniramine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2,2′-Dipyridylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H9N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.20
Beilstein:
127131
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorpheniramine
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
222 °C/50 mmHg (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Chlorpheniramine Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Brompheniramine Maleate
  • Chlorpheniramine Maleate
  • Dexbrompheniramine Maleate
  • Dexchlorpheniramine Maleate
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)