PHR2105
Chlorphenamine N-Oxide Maleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
chlorpheniramine
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(CC[N](=O)(C)C)c2ncccc2
InChI
1S/C16H19ClN2O/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMEICKDXQPVPKK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3