PHR2004
Chlorpheniramine Impurity A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile, 2-(4-CHLOROPHENYL)-4-(DIMETHYLAMINO)-2-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]BUTANENITRILE
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000436
API-család
chlorpheniramine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
WGK
WGK 3