Y0000437
Chlorphenamine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(3RS)-3-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorpheniramine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2
InChI
1S/C15H17ClN2/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UICFCNIVUDNZSW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)