Merck
100277
Sigma-Aldrich
Adamantane
≥99%
Szinonimák:
Tricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
Beilstein:
1901173
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
solid
mp
209-212 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@H](C2)C3
InChI
1S/C10H16/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h7-10H,1-6H2/t7-,8+,9-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORILYTVJVMAKLC-YNFQOJQRSA-N
Alkalmazás
Adamantane is the structural backbone of various medicinally important compounds such as amantadine, memantine, saxagliptin and vildagliptin. It is used in the synthesis of adamantine-based dirhodium tetracarboxylate catalyst for carbenoid reactions. It can also be used as a seeding material for the nucleation of nanocrystalline diamond films.
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dirhodium tetracarboxylate derived from adamantylglycine as a chiral catalyst for carbenoid reactions.
Reddy R P, et al.
Organic Letters, 8(16), 3437-3440 (2006)
Vlad Badilita et al.
PloS one, 7(8), e42848-e42848 (2012-09-01)
This article describes the development and testing of the first automatically microfabricated probes to be used in conjunction with the magic angle coil spinning (MACS) NMR technique. NMR spectroscopy is a versatile technique for a large range of applications, but
The lipophilic bullet hits the targets: medicinal chemistry of adamantane derivatives.
Lukas Wanka et al.
Chemical reviews, 113(5), 3516-3604 (2013-02-26)
Diamondoid Hydrocarbons--Delving into Nature's Bounty.
Marchand A P
Science, 299(5603), 52-53 (2003)
Adamantane?a lead structure for drugs in clinical practice.
Spilovska K, et al.
Current Medicinal Chemistry, 23(29), 3245-3266 (2016)