1522301
USP
Pheniramine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Pheniramine maleate salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pheniramine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SSOXZAQUVINQSA-BTJKTKAUSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Promethazine HCl solution as an antihistamine research chemical: Promethazine hydrochloride is extensively used in biochemical signaling assays to understand its antihistamine properties, particularly its interaction with histamine H1 receptors, which are critical for alleviating symptoms associated with allergies and motion sickness (Shah et al., 2024).
- In vitro histamine receptor studies: Promethazine hydrochloride solution is utilized in in vitro studies to analyze the blocking effects on histamine receptors, offering insights into its mechanism as a sedative and antiemetic agent. This research is crucial for developing more targeted antihistamine therapies (Altamimy et al., 2024).
- High-purity Promethazine HCl for receptor binding studies: High-purity Promethazine hydrochloride is essential for receptor binding studies to determine its efficacy and potency in binding to receptor sites, which is fundamental for the development of new therapeutic agents that mimic or improve upon its action (Komarov et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)