Merck
1118328
USP
Chloroquine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4,7-Dichloroquinoline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H5Cl2N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.05
Beilstein:
125359
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
gőznyomás
0.0000811 kPa ( 25 °C)
API-család
chloroquine
Forma
crystalline
kiszerelés
pkg of 15 mg
pkg of 25 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
szín
off-white to brown-yellowish
bp
298.4 °F (148°C)
mp
81-83 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
water: slightly soluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chloroquine Related Compound A is an impurity of chloroquine, which is a 9-aminoquinoline drug that effectively inhibits viral infections in humans.
Alkalmazás
Chloroquine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread
Vincent MJ, et al.
Virology Journal, 2(1), 1-10 (2005)
Chloroquine Phosphate USP Monograph
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 959-959 (2020)
Protocols
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.