Fontos dokumentumok
PHR1782
Hydroxychloroquine Sulfate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Hydroxychloroquine sulfate, 7-Chloro-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline sulfate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
BP
EP
USP
traceable to BP 1100
traceable to USP 1327000
API-család
hydroxychloroquine
Forma
powder or crystals
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to off-white
pH
3.5-5.5 (1% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
238-241 °C
oldhatóság
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
water: soluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TLR7(51284) , TLR9(54106)
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3