Fontos dokumentumok
SML2097
Lys05
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Lys-01 3HCl, Lys-05, Lys01 3HCl, N-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N′-[2-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]ethyl]-N′-methylethane-1,2-diamine trihydrochloride, N1-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N2-[2-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]ethyl]-N2-methylethane-1,2-diamine trihydrochloride, PS-1001, PS1001
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3