5.09272
Hydroxychloroquine Sulfate
Szinonimák:
Hydroxychloroquine Sulfate, HCQ, Autophagy Inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
water: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Ramser, B., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2419.
Boya., P., et al. 2005. Mol. Cell. Biol.22, 1025.
Oikarinen, A., et al. 2009. J. Invest. Dermatol.129, 2333.
Kuznik, A., et al. 2011. J. Immunol.186, 4794.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3