Merck
917281
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
≥99.9 atom % 15N, ≥99% (CP)
Szinonimák:
15N Labeled ammonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
15NH4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
54.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99.9 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
form
crystals
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)