Merck
1118350
USP
Chloroquine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, Monodesethylchloroqu​ine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H22ClN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.82
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
API-család
chloroquine
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 15 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
tárolási körülmény
protect from light
szín
tan
bp
343.4-347 °F (173—175°C; 845.06°F )
mp
176-215.6 °F (80—102°C)
oldhatóság
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
sűrűség
1.14 g/cm3
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chloroquine Related Compound D is an impurity of chloroquine, which is a 9-aminoquinoline drug that effectively inhibits viral infections in humans.
Alkalmazás
Chloroquine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Chloroquine Phosphate
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An HPLC method with diode array detector for the simultaneous quantification of chloroquine and desethylchloroquine in plasma and whole blood samples from Plasmodium vivax patients in Vietnam, using quinine as an internal standard
Van Pham T, et al.
Biomedical Chromatography, 30(7), 1104-1111 (2016)
HPLC with ultraviolet detection for the determination of chloroquine and desethylchloroquine in whole blood and finger-prick capillary blood dried on filter paper
Cheomung A and Na-Bangchang K
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 55(5), 1031-1040 (2011)
Chloroquine Phosphate USP Monograph
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(3), 959-959 (2020)
Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread
Vincent MJ, et al.
Virology Journal, 2(1), 1-10 (2005)
Protocols
Chloroquine Phosphate HPLC Assay meets system suitability criteria with good resolution, reproducibility, and sensitivity.