Fontos dokumentumok
PHR2438
Chloroquine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4,7-Dichloroquinoline
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
BP
EP
USP
traceable to USP 1118328
gőznyomás
0.0000811 kPa ( 25 °C)
API-család
chloroquine
Forma
crystalline
kiszerelés
pkg of 50 mg
szín
white to brown
pH
3.86 (24.9 °C)
bp
298.4 °F (148°C)
mp
81-83 °C (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble 0.037 g/L at 25 °C
ethanol: freely soluble
ether: freely soluble
sűrűség
1.31 g/cm3 at 20 °C (971.4 hPa)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3