Fontos dokumentumok
PHR1258
Chloroquine phosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Chloroquine diphosphate salt, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1,N1-dimethyl-1,4-pentanediamine diphosphate salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
BP
EP
USP
traceable to USP 1118000
gőznyomás
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-család
chloroquine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to yellow
pH
3.5-4.5 (10% in aqueous solution, pH <6.0)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 g/L
benzene: practically insoluble
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3.2H3O4P/c1-4-22(5-2)12-6-7-14(3)21-17-10-11-20-18-13-15(19)8-9-16(17)18;2*1-5(2,3)4/h8-11,13-14H,4-7,12H2,1-3H3,(H,20,21);2*(H3,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?