Fontos dokumentumok
1043819
USP
Aspartic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Aspartic acid, (S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aspartic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Asparagine
- Glutamic Acid
- Powdered Stinging Nettle Extract
- Powdered Stinging Nettle
- Stinging Nettle
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1