Fontos dokumentumok
G0355000
Glutamic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glutamic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
205 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)