Merck
1612506
USP
L-Serine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.09
Beilstein:
1721404
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
serine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
222 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
ʟ-Serine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Serine
  • L-Alpha-Glycerylphosphorylcholine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)