Fontos dokumentumok
S0450000
Serine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
serine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
222 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)