Merck
1012509
USP
L-Alanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.09
Beilstein:
1720248
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
alanine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Alkalmazás
ʟ-Alanine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Alanine
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1