A9256
L-Aspartic acid
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder, crystals or chunks
szín
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL
0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat)
1 M NaOH: 50 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Géninformáció
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.