Fontos dokumentumok
11195
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
(S)-2-Aminobutanedioic acid sodium salt, Sodium L-aspartate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Aspartic acid sodium salt monohydrate, ≥99.0% (NT)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −14±1°, c = 1% in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szín
white
mp
~140 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
[Na+].[H]O[H].N[C@@H](CC(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1/t2-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPTHNBYUFXSJPS-JIZZDEOASA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?