1411504
USP
L-Methionine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
methionine & derivatives
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
284 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Serine
- Garlic Delayed-Release Tablets
- Powdered Garlic
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1