1031547
USP
Amoxicillin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(4S)-α-[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-4-carboxy-5,5-dimethyl-2-thiazolidineacetic acid monosodium salt, (4S)-2-{[(R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido](carboxy)methyl}-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid monosodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amoxicillin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Amoxicillin
- Amoxicillin and Clavulanic Acid Extended-Release Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3