PHR2197
(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)-acetamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
amoxicillin
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(10)12)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,7,11H,9H2,(H2,10,12)/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQFROZWIRZWMFE-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)