PHR2192
Amoxicillin Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(4S)-2-(((R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido)methyl(-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1031558
API-család
amoxicillin
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3