Merck
PHR9036
Supelco
(+)-6-Aminopenicillanic acid
reference material
Szinonimák:
Ampicillin impurity A (PhEur), Sulbactam impurity B (PhEur), (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-APA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.26
Beilstein:
15080
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
reference material
API-család
flucloxacillin, oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Általános leírás
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)