Fontos dokumentumok
1031503
USP
Amoxicillin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Amoxicillin trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amoxicillin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQXQVCLAUDMCEF-CWLIKTDRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Amoxicillin Tablets
- Amoxicillin Capsules
- Amoxicillin Boluses
- Amoxicillin Oral Suspension
- Amoxicillin Intramammary Infusion
- Amoxicillin for Injectable Suspension
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2