Merck
Y0000889
Flucloxacillin impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(+)-6-Aminopenicillanic acid, (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-APA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H12N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.26
Beilstein:
15080
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
oxacillin; benzylpenicillin, amoxicillin, flucloxacillin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Flucloxacillin impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
G N Rolinson et al.
International journal of antimicrobial agents, 29(1), 3-8 (2006-12-02)
This year (2007) marks the 50th anniversary of [corrected] discovery of 6-aminopenicillanic acid (6-APA), the precursor of all semi-synthetic penicillins [corrected] This review, by a scientist who played a major part in the discovery and a physician who participated in
The Garrod lecture. The influence of 6-aminopenicillanic acid on antibiotic development.
G N Rolinson
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 22(1), 5-14 (1988-07-01)